Learn More
Cloruro de 2,4-Dimetilbenzoílo, 97 %, Thermo Scientific™
186.00€ - 744.00€
CAS | 21900-42-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H9ClO |
Peso molecular (g/mol) | 168.62 |
Número MDL | MFCD00798005 |
Clave InChI | JUOGRBULLOEKKQ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzoyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethyl, acmc-20aocb, 2.4-dimethylbenzoylchlorid, 2,4-di-methylbenzoyl chloride, 2,4-dimethyl benzoyl chloride, buttpark 48\06-96, 2,4-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethyl-6ci,8ci,9ci |
PubChem CID | 140867 |
Nombre IUPAC | cloruro de 2,4-dimetilbenzoílo |
SMILES | CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11315379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50387.03 |
1 g |
186.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11325379
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50387.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
21900-42-5 | |
168.62 | |
JUOGRBULLOEKKQ-UHFFFAOYSA-N | |
140867 | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)C |
C9H9ClO | |
MFCD00798005 | |
benzoyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethyl, acmc-20aocb, 2.4-dimethylbenzoylchlorid, 2,4-di-methylbenzoyl chloride, 2,4-dimethyl benzoyl chloride, buttpark 48\06-96, 2,4-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethyl-6ci,8ci,9ci | |
cloruro de 2,4-dimetilbenzoílo |
Especificaciones
2,4-Dimethylbenzoyl chloride | |
21900-42-5 | |
C9H9ClO | |
UN3265 | |
JUOGRBULLOEKKQ-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 2,4-dimetilbenzoílo | |
140867 | |
97% |
24°C to 26°C | |
82°C (1 mmHg) | |
MFCD00798005 | |
benzoyl chloride, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2,4-dimethyl, acmc-20aocb, 2.4-dimethylbenzoylchlorid, 2,4-di-methylbenzoyl chloride, 2,4-dimethyl benzoyl chloride, buttpark 48\06-96, 2,4-dimethyl-1-benzenecarbonyl chloride, benzoyl chloride, 2,4-dimethyl-6ci,8ci,9ci | |
CC1=CC(=C(C=C1)C(=O)Cl)C | |
168.62 | |
168.62 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes