missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4-Difluoroanilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-3757643 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122910 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10645532 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10761555 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

Código de producto. 10122910

Marca: Thermo Scientific Acros 114590100

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.

CAS: 367-25-9 | C6H5F2N | 129.11 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 367-25-9
Fórmula molecular C6H5F2N
Peso molecular (g/mol) 129.11
Número MDL MFCD00007648
Clave InChI CEPCPXLLFXPZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-difluorobenzenamine, benzenamine, 2,4-difluoro, 2,4-difluroaniline, 2,4-difluorophenylamine, aniline, 2,4-difluoro, unii-40p93l7kwd, 1-amino-2,4-difluorobenzene, ccris 4621, 2,4-difluoro aniline, 2,4-difluoro-phenylamine
PubChem CID 9709
Nombre IUPAC 2,4-difluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(F)C=C1F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2, 4-Difluoroaniline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -7.5°C
Color Marrón
Densidad 1.2680g/mL
Punto de ebullición 170°C (753.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3NH2
Índice de refracción 1.5025 to 1.5075
Cantidad 10 mL
Beilstein 12, I, 297
Índice Merck 15, 3166
Gravedad específica 1.268
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,4-Difluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.