Learn More
2,4-Dicloro-5-nitropirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 288.00€
CAS | 49845-33-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4HCl2N3O2 |
Peso molecular (g/mol) | 193.97 |
Número MDL | MFCD00127867 |
Clave InChI | INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine |
PubChem CID | 521266 |
Nombre IUPAC | 2,4-dicloro-5-nitropirimidina |
SMILES | [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10658360
|
Thermo Scientific Acros
435290010 |
1 g | |||||||
10873021
|
Thermo Scientific Acros
435290050 |
5 g |
77.40€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10535100
|
Thermo Scientific Acros
435290250 |
25 g |
288.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
49845-33-2 | |
193.97 | |
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N | |
521266 | |
[O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl |
C4HCl2N3O2 | |
MFCD00127867 | |
2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine | |
2,4-dicloro-5-nitropirimidina |
Especificaciones
2, 4-Dichloro-5-nitropyrimidine | |
96.0 | |
29°C to 30°C | |
135°C (17.0 Torr) | |
96% min. (GC) | |
C4HCl2N3O2 | |
2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine | |
[O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl | |
193.97 | |
193.98 | |
Líquido o sólido de baja fusión |
49845-33-2 | |
100.0 | |
Amarillo | |
Authentic | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00127867 | |
INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N | |
2,4-dicloro-5-nitropirimidina | |
521266 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Warning
- 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.