Learn More
Ácido 2,4-dicloro-5-fluorofenilacético, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15483497
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483497 250 mg 250 miligramos
11496060 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26595.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10129-77-8
Fórmula molecular C8H5Cl2FO2
Peso molecular (g/mol) 223.024
Número MDL MFCD01631383
Clave InChI LFLORXCBEGTRHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dichloro-5-fluorophenylacetic acid, 2-2,4-dichloro-5-fluorophenyl acetic acid, 2,4-dichloro-5-fluorophenyl acetic acid, pubchem7164
PubChem CID 2774020
Nombre IUPAC ácido 2-(2,4-dicloro-5-fluorofenil)acético
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)Cl)Cl)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-5-fluorophenylacetic acid
Punto de fusión 120°C to 122°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.03
Porcentaje de pureza 97%