Learn More
2-(4-Bromofenil)-5-fluoroindole 97 %, Thermo Scientific™
46.60€ - 550.00€
CAS | 885266-74-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H9BrFN |
Peso molecular (g/mol) | 290.135 |
Número MDL | MFCD05224214 |
Clave InChI | XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole |
PubChem CID | 24720950 |
Nombre IUPAC | 2-(4-bromofenil)-5-fluoro-1H-indole |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15459588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63091.MD |
250 mg | |||||||
15439588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63091.03 |
1 g |
150.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15449588
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63091.06 |
5 g | |||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
NotasAlmacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes, calor.
885266-74-0 | |
290.135 | |
XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N | |
24720950 | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br |
C14H9BrFN | |
MFCD05224214 | |
2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole | |
2-(4-bromofenil)-5-fluoro-1H-indole |
Especificaciones
2-(4-Bromophenyl)-5-fluoroindole | |
C14H9BrFN | |
2-4-bromophenyl-5-fluoroindole, 2-4-bromophenyl-5-fluoro-1h-indole | |
C1=CC(=CC=C1C2=CC3=C(N2)C=CC(=C3)F)Br | |
290.135 | |
290.13 | |
Sólido |
885266-74-0 | |
MFCD05224214 | |
XAKLXLIHCVKNII-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-bromofenil)-5-fluoro-1H-indole | |
24720950 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.