Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2735 |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |