Learn More
2-(4-Bromofenoxi)-N,N-dimetiletilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15440618
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15440618
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H54295.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Intermedio para la síntesis del tamoxifeno.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y diclorometano.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2474-07-9
Fórmula molecular C10H14BrNO
Peso molecular (g/mol) 244.13
Número MDL MFCD00274471
Clave InChI MOVOYJFCKMYLHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethylethylamine, 2-4-bromophenoxy ethyl dimethylamine, 4-2-n,n-dimethylethoxy phenylbromide, 4-2-n,n-dimethylaminoethoxy phenylbromide, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl-amine, ethanamine, 2-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, n-2-4-bromophenoxy ethyl-n,n-dimethylamine, 2-4-bromo-phenoxy-ethyl-dimethyl, 4-2-dimethylaminoethoxy bromobenzene
PubChem CID 213877
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenoxi)-N,N-dimetiletanamina
SMILES CN(C)CCOC1=CC=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(4-Bromophenoxy)-N,N-dimethylethylamine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane.
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.13
Porcentaje de pureza 97%