missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,4-Trimetil-2-penteno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7025342
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11465656

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20773.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 107-40-4 | C8H16 | 112.216 g/mol

2,4,4-Trimethyl-2-pentene was used to study the kinetics of liquid-phase hydrogenation of isooctenes on Pd/γ-Al2O3 catalyst in semibatch reactor. It was used in the analysis of butene oligomerate produced over solid and liquid phosphoric acid by GC-MS techniques.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El 2,4,4-trimetil-2-penteno se utilizó para estudiar la cinética de la hidrogenación en fase líquida de isooctenos en el catalizador Pd/γ-Al2O3 en el reactor de semilotes. Se utilizó en el análisis de oligomerato de buteno producido sobre ácido fosfórico sólido y líquido mediante técnicas de GC-MS.

Solubilidad
No soluble en agua.

Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 107-40-4
Fórmula molecular C8H16
Peso molecular (g/mol) 112.216
Número MDL MFCD00008902
Clave InChI LAAVYEUJEMRIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4,4-trimethyl-2-pentene, 2-pentene, 2,4,4-trimethyl, 2,2,4-trimethyl-3-pentene, 2,4,4-trimethylpentene-2, unii-548r0du21i, beta-diisobutylene, propene, 1-tert-butyl-2-methyl, acmc-1cujo, dsstox_cid_6766, dsstox_rid_78208
PubChem CID 7869
Nombre IUPAC 2,4,4-trimetilpent-2-eno
SMILES CC(=CC(C)(C)C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,4,4-Trimethyl-2-pentene
Punto de fusión -106°C
Densidad 0.72
Punto de ebullición 103°C to 105°C
Temperatura de inflamación −1°C (29°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado