Learn More
2-[3-(Dimetilamino)propoxi]anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3541027
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10193174
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC59614CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1134-76-5
Fórmula molecular C11H18N2O
Peso molecular (g/mol) 194.278
Número MDL MFCD08687610
Clave InChI XGTIDBFMHOJXSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-dimethylamino propoxy aniline, benzenamine, 2-3-dimethylamino propoxy, 2-3-dimethylaminopropoxy aniline, 3-2-aminophenoxy propyl dimethylamine, 2-3-dimethylamino-propoxy-phenylamine
PubChem CID 18672712
Nombre IUPAC 2-[3-(dimetilamino)propoxi]anilina
SMILES CN(C)CCCOC1=CC=CC=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Dimethylamino)propoxy]aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.28
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.