Learn More
2,3-Difluoro-4-metilbenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11495920
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
11495920 1 g 1 g
11405930 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11495920
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26522.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 508203-48-3
Fórmula molecular C8H5F2N
Peso molecular (g/mol) 153.13
Número MDL MFCD06660243
Clave InChI WENILJFVUHUBBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3-difluoro-4-methyl, 2,3-difluoro-4-methyl-benzonitrile, acmc-20alpx, 2,3-difluoro-4-methylbenzenecarbonitrile, 2,3-difluoro-4-methylbenzonitrile, benzonitrile, 2,3-difluoro-4-methyl-9ci
PubChem CID 17750692
Nombre IUPAC 2,3-difluoro-4-metilbenzonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C#N)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3-Difluoro-4-methylbenzonitrile
Punto de fusión 43°C to 45°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.13
Porcentaje de pureza 97%