Learn More
Ácido 2,3-diaminobenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 2,3-Diaminobenzoic acid |
Punto de fusión | 232.0°C to 234.5°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (HPLC) |
Cantidad | 25 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 2,3-Diaminobenzoic acid, 95%
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.