Learn More
2-[3-(Clorometilo)fenil]pirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10414685
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
CAS 898289-51-5
Fórmula molecular C11H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 204.657
Número MDL MFCD09064978
Clave InChI AUWJTKGKFPDHDU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3-chloromethyl phenyl pyrimidine, 3-pyrimidin-2-ylbenzyl chloride, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl, pyrimidine, 2-3-chloromethyl phenyl-9ci
PubChem CID 24229567
Nombre IUPAC 2-[3-(clorometil)fenil]pirimidina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CCl)C2=NC=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-(Chloromethyl)phenyl]pyrimidine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.66
Porcentaje de pureza 97%