missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alcohol 2,3,6-trifluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 11490531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad unitSize
11490531 5 g 5 g
11480531 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11490531

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20056.06

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 114152-19-1
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.11
Número MDL MFCD00061205
Clave InChI DWOWBLURUYIVOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trifluorobenzyl alcohol, 2,3,6-trifluorophenyl methanol, 2,3,6-trifluorophenyl methan-1-ol, 2, 3, 6-trifluorobenzyl alcohol, acmc-20aohq, pubchem4098, benzenemethanol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-phenyl methanol, 2,3,6-triffluoro-phenyl methanol, 2,3,6-trifluoro-phenyl-methanol
PubChem CID 145500
Nombre IUPAC (2,3,6-Trifluorofenil)metanol
SMILES OCC1=C(F)C=CC(F)=C1F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.