accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 114152-19-1

HOFFF

CAS RN 114152-19-1

IUPAC Nombre: (2,3,6-trifluorophenyl)methanol
Sinónimos: (2,3,6-trifluorophenyl)methanol
Peso molecular (g/mol): 162.11
Fórmula molecular: C7H5F3O
InChi Key: DWOWBLURUYIVOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC1=C(F)C=CC(F)=C1F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados