Learn More
Alcohol 2,3,6-trifluorobencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11480531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480531 1 g 1 g
11490531 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480531 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20056.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114152-19-1
Fórmula molecular C7H5F3O
Peso molecular (g/mol) 162.11
Número MDL MFCD00061205
Clave InChI DWOWBLURUYIVOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3,6-trifluorobenzyl alcohol, 2,3,6-trifluorophenyl methanol, 2,3,6-trifluorophenyl methan-1-ol, 2, 3, 6-trifluorobenzyl alcohol, acmc-20aohq, pubchem4098, benzenemethanol,2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-phenyl methanol, 2,3,6-triffluoro-phenyl methanol, 2,3,6-trifluoro-phenyl-methanol
PubChem CID 145500
Nombre IUPAC (2,3,6-Trifluorofenil)metanol
SMILES OCC1=C(F)C=CC(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Punto de fusión 44°C to 48°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.11
Porcentaje de pureza 97%