Learn More
2,3,5-Trifluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7025010
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11489816 1 g 1 g
11499816 5 g 5 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Produktkode 11489816
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar B20304.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 241154-09-6
Fórmula molecular C7H2F3N
Peso molecular (g/mol) 157.095
Número MDL MFCD00083539
Clave InChI MMPKVFQMDMBXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluorobenzenecarbonitrile, pubchem4823, intermediates-zcf02648, ksc552s4h, 2,3,5-trifluoro-benzonitrile, benzonitrile,2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoro benzonitrile
PubChem CID 2776998
Nombre IUPAC 2,3,5-Trifluorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)C#N)F
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.