Learn More
2,3,5-Trifluorobenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489816
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489816 1 g 1 g
11499816 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489816 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20304.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 241154-09-6
Fórmula molecular C7H2F3N
Peso molecular (g/mol) 157.095
Número MDL MFCD00083539
Clave InChI MMPKVFQMDMBXSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzonitrile, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluorobenzenecarbonitrile, pubchem4823, intermediates-zcf02648, ksc552s4h, 2,3,5-trifluoro-benzonitrile, benzonitrile,2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoro benzonitrile
PubChem CID 2776998
Nombre IUPAC 2,3,5-Trifluorobenzonitrilo
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)C#N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Número UN UN3276
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.1
Porcentaje de pureza 98%