Learn More
2,3,5-Triclorobenzaldehído, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10635472
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56961-75-2
Fórmula molecular C7H3Cl3O
Peso molecular (g/mol) 209.45
Número MDL MFCD00010860
Clave InChI DJYRZTCLVDKWBL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 92596
Nombre IUPAC 2,3,5-trichlorobenzaldehyde
SMILES ClC1=CC(Cl)=C(Cl)C(C=O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 3, 5-Trichlorobenzaldehyde
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 72°C to 76°C
Color White or Yellow
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Cantidad 2.5 g
Beilstein 07, 180
Sinónimo benzaldehyde, 2,3,5-trichloro, ksc606a4b, acmc-1b126, benzaldehyde,2,3,5-trichloro, djyrztclvdkwbl-uhfffaoysa, 2,3,5-trichlorobenzaldehyde
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.46
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Chunks and/or Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.