Learn More
Ácido 2-(3,5-difluorofenil)acético, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4391307
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
Código de producto. 10066992
Marca: Thermo Scientific Maybridge SB01687EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 105184-38-1
Fórmula molecular C8H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 172.131
Clave InChI IGGNSAVLXJKCNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluorophenylacetic acid, 2-3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluorophenylaceticacid, 3,5-difluorobenzeneacetic acid, 3,5-difluorophenyl acetic acid, 3,5-difluoro-phenyl-acetic acid, benzeneacetic acid, 3,5-difluoro, 3,5-diifluorophenylacetic acid, 3,5-difluorophenylac
PubChem CID 145424
Nombre IUPAC Ácido 2-(3,5-difluorofenil)acético
SMILES C1=C(C=C(C=C1F)F)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3, 5-Difluorophenyl)acetic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.13
Porcentaje de pureza 97%