Learn More
2-(3,4-Difluorofenil)-1,3-dioxolano, 98 %
Código de producto. p-7031665
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15465587 250 mg 250 miligramos
15455587 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15465587
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32816.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 773101-62-5
Fórmula molecular C9H8F2O2
Peso molecular (g/mol) 186.158
Número MDL MFCD06209066
Clave InChI JDIKHNSLOQHKLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,4-difluorophenyl-1,3-dioxolane, 3,4-difluorobenzaldehyde ethylene ketal, 1,3-dioxolane,2-3,4-difluorophenyl
PubChem CID 24721640
Nombre IUPAC 2-(3,4-difluorofenil)-1,3-dioxolano
SMILES C1COC(O1)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Difluorophenyl)-1,3-dioxolane
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.16
Porcentaje de pureza 98%