missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals 2,3,4,6-tetra-O-Bencil-alfa-D-glucopiranosa, 98 %

Product Code. p-7030748
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
Product Code. Cantidad unitSize
15464187 1 g 1 g
15474187 5 g 5 g
2 options
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15464187

Brand: Thermo Scientific Chemicals H31595.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

This item is not returnable. View return policy

CAS: 6564-72-3 | C34H36O6 | 540.656 g/mol

It is the intermediate of Voglibose/Dapagliflozin. An important D-glucopyranose derivative for glucosylations and other reactions 1,2; Preparation of the α-glucopyranosyl chloride, synthesis of 1-C-α-D-glucopyranose derivatives.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es el producto intermedio que se utiliza en la Voglibosa y la Dapagliflozina. Además, es un importante derivado de la D-glucopiranosa para glucosilaciones y otras reacciones con preparación 1,2 de cloruro de α-glucopiranosilo, así como para la síntesis de derivados de la 1-C-α-D-glucopiranosa.

Solubilidad
Soluble en CHCl3. Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 6564-72-3
Fórmula molecular C34H36O6
Peso molecular (g/mol) 540.656
Número MDL MFCD00023849
Clave InChI OGOMAWHSXRDAKZ-RUOAZZEASA-N
Sinónimo 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-ol, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-a-d-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-glucopyranose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucopyranose, 2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris benzyloxy-6-benzyloxy methyl oxan-2-ol, pubchem21934, pubchem24349, voglibose tbg impurity, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-glucose, 2,3,4,6-tetra-o-benzyl-alpha-d-gluco-pyranose
PubChem CID 11731256
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-tris(fenilmetoxi)-6-(fenilmetoximetil)oxan-2-ol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2C(C(C(C(O2)O)OCC3=CC=CC=C3)OCC4=CC=CC=C4)OCC5=CC=CC=C5

Specifications

Nombre del producto químico o material 2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-alpha-D-glucopyranose
Punto de fusión 150°C to 151°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in CHCl3. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.65
Porcentaje de pureza 98%

RUO – Research Use Only

Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.