Learn More
Thermo Scientific™ Placas de almacenamiento de 2.2 ml
GREENER_CHOICE
Placas de almacenamiento de 2.2 ml para el cultivo o almacenamiento de muestras de gran tamaño.
Marca:  Thermo Scientific™ AB-0661
251.58 EUR hasta el 2024-10-31
Use el código promocional "21744" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11510284
  • 408.00€ / paquete de 50
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Agilice sus aplicaciones de biología molecular con las placas de ensayo y almacenamiento de Thermo Scientific. Todas las placas se fabrican en nuestra instalación de sala limpia para garantizar una calidad de grado molecular. Nuestra amplia gama de placas de polipropileno proporciona soluciones excelentes para el almacenamiento de muestras y la preparación de ensayos, lo que permite manipular, almacenar o transportar diluciones y alícuotas con facilidad. Todas las placas presentan un formato ANSI para garantizar la compatibilidad con sistemas automatizados. Para facilitar las tareas de almacenamiento y seguimiento, todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras personalizados.
Características destacadas
  • Diseñado para una recuperación óptima de las muestras
  • Cada uno de los pocillos cuadrados está diseñado específicamente con un borde de sellado independiente para evitar la contaminación cruzada
  • Fondo en U (AB-0661) para ayudar a la resuspensión o fondo cónico (AB-0932) para facilitar la recuperación de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Se puede personalizar
Estándar
8 x 12
50 cajas
Abgene™
Placa de pocillos
Polipropileno
96
Sala blanca
Cuadrada
Automation Liquid Handlers, Biobanking, Genomics, Sample Prep, NGS, Sequencing, Long and Short Term Storage, Drug Discovery, Vaccine Research, PCR and qPCR sample preparation
50
50/caja
Yes
ANSI/ SLAS Standard
Certificación como material libre de ribonucleasa, desoxirribonucleasa y ADN humano Compatible con ANSI
Con geometría de pocillos cuadrados que permite una aireación suficiente de la muestra y pocillos con fondo en U para ayudar a la resuspensión
Esterilizable en autoclave
PP de baja unión
Natural
Selladores térmicos ALPS, Multidrop Combi, centrífugas, ultracongeladores, manipuladores de líquidos
2200 μl
1900 μl
Sin tratar
Yes
5000 x g
1
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
PCR Ready
Certificados
Ver productos accesorios