Learn More
Ácido 2,2'-diclorobencílico, 98 +%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332486
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
Código de producto. 11332486
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06356.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3152-12-3
Número MDL MFCD00049223
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2'-Dichlorobenzilic acid
Punto de fusión ∼162°C
Fórmula molecular C6H16N2O2
Cantidad 2 g
Beilstein 2387319
Sinónimo n,n-bis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, 2,2'-2-aminoethyl azanediyl diethanol, ethanol, 2,2'-2-aminoethyl imino bis, 2,2'-2-aminoethyl imino bisethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethanol, 2-2-aminoethyl 2-hydroxyethyl amino ethan-1-ol, aminoethyldiethanolamine, aminoethylethanolamine solution, 2,2'-2-aminoethyl imino diethanol, acmc-20a9el
Clave InChI CYOIAXUAIXVWMU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CN(CCO)CCO)N
Nombre IUPAC 2-[2-aminoetil(2-hidroxietil)amino]etanol
Peso molecular (g/mol) 148.21
PubChem CID 98535
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.14
Porcentaje de pureza ≥98%