Learn More
2,2,4-trimetilpentano, grado medioambiental, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7051749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 L
Tamaño de la unidad:
4 litros
11364877 4 L 4 litros
1 options
Código de producto. 11364877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041904.K7
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuado para el análisis de residuos de pesticidas
Suitable for pesticide residue analysis2,2,4-Trimethylpentane is used as a solvent in spectrophotometric analysis and in organic synthesis. Due to its high antiknock octane number, it is widely employed as a standard reference fuel for octane ratings. It acts as an entrainer in azeotropic distillation as well as thinner. It is involved as processing aids in the petroleum industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 540-84-1
Fórmula molecular C8H18
Peso molecular (g/mol) 114.232
Número MDL MFCD00008943
Clave InChI NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isooctane, isobutyltrimethylmethane, pentane, 2,2,4-trimethyl, iso-octane, 2,4,4-trimethylpentane, unii-qab8f5669o, ch3 2chch2c ch3 3, 2, 2, 4-trimethylpentane, i-octane, isobutyltrimethylethane
PubChem CID 10907
ChEBI CHEBI:62805
Nombre IUPAC 2,2,4-trimetilpentano
SMILES CC(C)CC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,2,4-Trimethylpentane
Punto de fusión -107°C
Densidad 0.692 g/mL
Punto de ebullición 98°C to 99°C
Temperatura de inflamación -7°C (19°F)
Olor Nearly odorless
Índice de refracción 1.391
Cantidad 4 L
Número UN UN1262
Beilstein 1696876
Índice Merck 14,5193
Información de solubilidad Miscible with benzene,toluene,xylene,chloroform,ether,carbon disulfide,carbon tetrachloride,acetone,heptane,and oils. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.23
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Medioambiente
Forma física Liquid