Descripción
- Suave y flexible
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Heavy-duty Wiper |
| Longitud (imperial) | 295.28 yd. |
| Longitud (métrico) | 270 m |
| Anchura (imperial) | 16.54 in. |
| Anchura (métrico) | 42 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | White |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |