missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ácido (1R,4S)-(+)-4-aminociclopent-2-enecarboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido (1R,4S)-(+)-4-aminociclopent-2-enecarboxílico se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
El ácido (1R,4S)-(+)-4-aminociclopent-2-enecarboxílico se utiliza como síntesis química orgánica intermedia.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1R,4S)-(+)-4-Aminocyclopent-2-enecarboxylic acid |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.14 |
Porcentaje de pureza | 95% |
Cantidad | 250 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'