Learn More
Fisherbrand™ Plastic Lock Bacti Caps
Made from chemically resistant virgin plastic, Bacti-Caps™ provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange. They are ideal for use in science, research, and other laboratories.
35.90€ - 119.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapón de bloqueo antibacterias |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Plástico |
Cantidad | Paquete de 100 |
Tamaño (métrico) | 19 mm |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11537153
|
Fisherbrand™
|
Blanco |
35.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11572652
|
Fisherbrand™
|
Verde |
119.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 17-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11552652
|
Fisherbrand™
|
Amarillo |
35.90€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Bacti-Caps™ for test tubes without edge
- Provide a firm, positive culture tube closure allowing a controlled gas interchange, thus proving a more practical alternative to cotton wool plugs
- Suitable for all standard test tube sizes, they fit rimless and plastic tubes with an outside diameter of 13mm, 16mm, 19mm, 25mm and 38mm
- The three flexible fins molded on the inner wall of each cap ensure a positive fit even when minor variations in tube size occur
- Bacti-Caps™ are made from chemically resistant virgin plastic so they are unaffected by culture media, most acids, alkalis, alcohols and esters
- Improved culture growth
- Color coded
- Controlled gas interchange
Especificaciones
Tapón de bloqueo antibacterias | |
Plástico | |
19 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Paquete de 100 | |
Tubos de ensayo |