Learn More
Bochem™ Cucharas de acero inoxidable 18/10
2.60€ - 18.35€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Cantidad | 1 unidad |
Tipo de producto | Cuchara |
Material del mango | Acero inoxidable (18/10) |
Material | Acero inoxidable (18/10) |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10786991
|
Bochem™
3481 |
135 mm |
2.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10415231
|
Bochem™
3480 |
120 mm |
2.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10643341
|
Bochem™
3483 |
195 mm |
4.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10796991
|
Bochem™
3482 |
180 mm |
4.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10048130
|
Bochem™
3484 |
280 mm |
18.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Cuchara | |
Acero inoxidable (18/10) |
1 unidad | |
Acero inoxidable (18/10) |