Learn More
17-Beta-Estradiol Antibody, Novus Biologicals™
Sheep Polyclonal Antibody
204.00€ - 488.00€
Especificaciones
| Antígeno | 17-Beta-Estradiol |
|---|---|
| Concentración | 5.0 mg/mL |
| Dilución | ELISA 1:5000-1:40000 |
| Aplicaciones | ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18071314
|
Novus Biologicals
NB100-62282-0.05ML |
0.05 mL |
204.00€
0.05 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18064575
|
Novus Biologicals
NB100-62282 |
0.25 mL |
488.00€
0.25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
17-Beta-Estradiol Polyclonal specifically detects 17-Beta-Estradiol in All Species samples. It is validated for ELISA.Especificaciones
| 17-Beta-Estradiol | |
| ELISA 1:5000-1:40000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% Sodium Azide | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 5.0 mg/mL | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Sheep | |
| All species | |
| IgG | |
| Protein G purified | |
| NB100-62282 recognizes 17 beta estradiol, a mammalian estrogenic hormone, produced in the ovaries, placenta and testis that has a role in normal sexual development and the regulation of the menstrual cycle. The following cross reactivites have been observed: 17-beta Oestradiol 100% Oestrone 14% Oestriol 5% Aldosterone, Cortisol, Corticosterone, DHEA, Deoxycorticosterone, Pregnenolone, Progesterone, 17OH-P and Testosterone all <0.01% |
For Research Use Only