missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17-Beta-Estradiol Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18071314 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.05 mL
0.25 mL
Tamaño de la unidad:
0.05 ml
0.25 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18071314 0.05 mL 0.05 ml
18064575 0.25 mL 0.25 ml
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18071314

Marca: Novus Biologicals NB100622820.05ML

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

17-Beta-Estradiol Polyclonal specifically detects 17-Beta-Estradiol in All Species samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 17-Beta-Estradiol
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Concentración 5.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:5000-1:40000
Formulación PBS with 0.09% Sodium Azide
Alias de gen 17 beta Oestradiol
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Estradiol conjugated to bovine serum albumin
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.05 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba NB100-62282 recognizes 17 beta estradiol, a mammalian estrogenic hormone, produced in the ovaries, placenta and testis that has a role in normal sexual development and the regulation of the menstrual cycle. The following cross reactivites have been observed: 17-beta Oestradiol 100% Oestrone 14% Oestriol 5% Aldosterone, Cortisol, Corticosterone, DHEA, Deoxycorticosterone, Pregnenolone, Progesterone, 17OH-P and Testosterone all <0.01%
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.