missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

17-Beta-Estradiol Antibody (4S24 (BGN/06/8824)), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Código de producto. 18719222 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL; Janelia Fluor 549
Código de producto.
18719222 0.1 mL; Janelia Fluor 549
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18719222

Marca: Novus Biologicals NB10062280JF549

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

17-Beta-Estradiol Monoclonal antibody specifically detects 17-Beta-Estradiol in All samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 17-Beta-Estradiol
Aplicaciones ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 4S24 (BGN/06/8824)
Conjugado Janelia Fluor 549
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 17 beta Oestradiol, 17-Beta-Estradiol, 17-beta-HSD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno 17-beta estradiol conjugated to bovine serum albumin at position 6.
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana All species
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.