Learn More
IBA Lifesciences Kit de captura Twin-Strep-tag™
El kit de captura Twin-Strep-tag™ se puede utilizar para la captura reversible de proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ para análisis de SPR.
Marca: IBA Lifesciences 2-4370-000
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
El kit de captura Twin-Strep-tag™ está diseñado para la captura reversible dirigida por el sitio de proteínas de fusión Twin-Strep-tag™ para el análisis de interacción biomolecular mediante dispositivos de resonancia de plasmones superficiales (SPR) El kit proporciona Strep-Tactin™XT, tampón de inmovilización de SPR, tampón de regeneración y GFP-Twin-Strep-tag™ como proteína de control. Permite la inmovilización altamente estable del ligando basado en la interacción exclusiva de Strep-Tactin™XT:Twin-Strep-tag™, que funciona con afinidad de pM. Las ventajas clave son:• Inmovilización indirecta que protege el ligando de la modificación química, así como de la inactivación o manipulación mediante el procedimiento de inmovilización
• Alta afinidad que permite realizar mediciones durante un largo periodo (alta afinidad en el rango de pM bajo; T1/2 = 13 h)
• El chip se puede regenerar fácilmente mediante un procedimiento establecido y rentable
• Los ligandos se pueden capturar directamente desde muestras complejas debido a la alta afinidad y especificidad de la interacción Twin-Strep-tag™:Strep-Tactin™XTEl uso de Strep-Tactin™XT no conjugada requiere una licencia que se suministra con la compra del kit como licencia de uso limitado.
Especificaciones
>95% | |
Strep-Tactin™XT, 100 µl | |
Purificación de proteínas de fusión recombinantes con HPLC o FPLC |
Para uso exclusivo en investigación.