missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

15-PGDH/HPGD Antibody (OTI2C10) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18102184 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18102184 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18102184

Marca: Novus Biologicals NBP270933

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

15-PGDH/HPGD Monoclonal specifically detects 15-PGDH/HPGD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 15-PGDH/HPGD
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2C10
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:150, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Alias de gen 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+], 15-PGDH, EC 1.1.1, EC 1.1.1.141, hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD), NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase, PGDH1PGDH, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1, short chain dehydrogenase/reductase family 36C, member 1
Símbolos de los genes HPGD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HPGD (NP_000851) produced in HEK293T cell.
Peso molecular del antígeno 28.8 kDa
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Disciplina de investigación Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3248
Reconstitución Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Lyophilized
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.