missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

15-Lipoxygenase 1 Antibody (OTI3G8), DyLight 350, Novus Biologicals™

Código de producto. 18128264 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
18128264 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18128264

Marca: Novus Biologicals NBP270169UV

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

15-Lipoxygenase 1 Monoclonal specifically detects 15-Lipoxygenase 1 in Human, Rat, Canine, Primate, Monkey samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 15-Lipoxygenase 1
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G8
Conjugado DyLight 350
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 15-lipooxygenase-1, 15-LOX-1, 15LOX-1, arachidonate 15-lipoxygenase, Arachidonate omega-6 lipoxygenase, EC 1.13.11, EC 1.13.11.33, LOG15,15-LOX
Símbolos de los genes ALOX15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human 15-Lipoxygenase 1 (NP_001131) produced in HEK293T cells.
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mL
Disciplina de investigación Lipid and Metabolism
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 246.0
Especies diana Human, Rat, Canine, Primate, Monkey
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.