missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 sigma/Stratifin Antibody, Novus Biologicals™

Código de producto. 18649351 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18649351 100 μg 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18649351 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP298308100ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Mouse samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 sigma/Stratifin
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA 1:1000-1:2000
Formulación 0.2 μm filtered solution in PBS
Alias de gen 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Mouse 14-3-3 sigma/Stratifin (Accession#: NP_061224.2; Met1-Ser248)
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2810
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.