Learn More
Beskrivelse
14-3-3 sigma/Stratifin Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | 14-3-3 sigma/Stratifin |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:300-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 sigma/Stratifin (Accession#: NP_006133.1; Met1-Ser248). |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?