missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 sigma/Stratifin Antibody (CPTC-SFN-2), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Código de producto. 18561732 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18561732 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18561732

Marca: Novus Biologicals NBP308214AF750

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

14-3-3 sigma/Stratifin Monoclonal antibody specifically detects 14-3-3 sigma/Stratifin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 sigma/Stratifin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Clasificación Monoclonal
Clon CPTC-SFN-2
Conjugado Alexa Fluor 750
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 14-3-3 protein sigma, 14-3-3 sigma, Epithelial cell marker protein 1, HME1, stratifin, YWHAS
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human full-length 14-3-3 sigma/Stratifin protein (Uniprot: P31947)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2810
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.