missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

14-3-3 gamma, ac Val2 Antibody (KC21), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Código de producto. 18046434 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18046434 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18046434 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NB100406AF488

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

14-3-3 gamma Monoclonal specifically detects 14-3-3 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 14-3-3 gamma (ac Val2)
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon KC21
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulación 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
Alias de gen 14-3-3 gamma, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3GAMMA, KCIP-1, Protein kinase C inhibitor protein 1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, gammapolypeptide
Símbolos de los genes YWHAG
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno N-terminal fragment of human 14-3-3 gamma where the N-terminal Val was acetylated [UniProt# P61981]
Método de purificación Protein G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Growth and Development, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba This antibody is specific for the naturally occurring human form of 14-3-3 gamma, where the N-terminal Met is removed, resulting in an acetylated N-terminal Val. Unprocessed (non-modified) 14-3-3 gamma is not recognized by this antibody.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.