missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
14-3-3 eta Polyclonal antibody specifically detects 14-3-3 eta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 14-3-3 eta |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:5000-1:10000, Immunoprecipitation 1-4 uL/mg of lysate |
| Formulación | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gen | 14-3-3 protein eta, Protein AS1, tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, etapolypeptide, YWHA114-3-3 eta |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human 14-3-3 eta (Uniprot#: Q04917; Gly2-Asn246). |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?