Descripción
- Compatible con la mayoría de los disolventes químicos: absorbe y desprende el disolvente con más eficacia que los productos textiles, lo cual reduce el consumo
- Excelente absorción del aceite y el agua; elimina fácilmente la grasa y la suciedad
- Paño resistente, duradero y reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleaning Cloth |
| Longitud (imperial) | 138.89 yd. |
| Longitud (métrico) | 127 m |
| Anchura (imperial) | 4.96 in. |
| Anchura (métrico) | 12.6 cm |
| Certificaciones/conformidad | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Gris |
| Tela | 1-ply |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |