Learn More
BRAND™ Inserto de 12 pocillos 2 en 1, membrana de PC
Código de producto. 16144957 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,4 μm
8 μm
N.° por paquete:
48 x 1
4 x 9
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 48
Código de producto. Tamaño de poro N.° por paquete unitSize
16144957 0,4 μm 48 x 1 paquete de 48
16154957 0,4 μm 4 x 9 paquete de 36
16164957 8 μm 48 x 1 paquete de 48
16174957 8 μm 4 x 9 paquete de 36
4 options
Código de producto. 16144957
Marca: BRAND™ 782720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La superficie cellGrade™ plus de las membranas garantiza una excelente fijación y crecimiento celular. Las membranas altamente transparentes le dan una buena visibilidad de los cultivos celulares, y la alta densidad de poros contribuye a una buena permeabilidad.
  • Utilice insertos en posición colgante o de pie
  • Para placas de 12 pocillos o placas de cultivo
  • Logre un crecimiento celular uniforme y controlado gracias al tratamiento de la superficie, sin revestimientos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Inserto de 12 pocillos 2 en 1, membrana de PC de 0,4 μm
Material Policarbonato
Tamaño de poro 0,4 μm
N.° por paquete 48 x 1
Esterilidad Estériles
N.° de pocillos 12