missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

12-Lipoxygenase Antibody (OTI1C3), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Código de producto. 18144903 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18144903 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18144903 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP270165AF532

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

12-Lipoxygenase Monoclonal specifically detects 12-Lipoxygenase in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 12-Lipoxygenase
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C3
Conjugado Alexa Fluor 532
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry
Formulación 50 mM sodium borate with 0.05% sodium azide
Alias de gen 12(S)-lipoxygenase, 12-LOX, 12S-lipoxygenase, 12S-LOXarachidonate 12-lipoxygenase, 12S-type, arachidonate 12-lipoxygenase, EC 1.13.11, EC 1.13.11.31, LOG12, platelet 12-LOX, platelet-type 12-lipoxygenase, Platelet-type lipoxygenase 12
Símbolos de los genes ALOX12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length recombinant protein of human 12-Lipoxygenase (NP_000688) produced in HEK293T cells.
Cantidad 0.1 mL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 239
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.