missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Villin 1 Monoclonal antibody specifically detects Villin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Villin 1 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | VIL1/1325 |
| Conjugado | FITC |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | D2S1471, VIL, villin 1, villin-1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Recombinant human Villin 1 fragment (around aa179-311) (exact sequence is proprietary)) (Uniprot: P09327) |
| Método de purificación | Protein A or G purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?