missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (019), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Tienda Bio Techne ProductosDescripción
SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal antibody specifically detects SARS-CoV-2 Nucleocapsid in SARS-CoV samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SARS-CoV-2 Nucleocapsid |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 019 |
| Conjugado | Alexa Fluor 532 |
| Formulación | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gen | 2019-nCoV N Protein, 2019-nCoV Nucleocapsid Protein, COVID-19 N protein, COVID-19 nucleocapsid protein, Human coronavirus Nucleoprotein, nucleocapsid phosphoprotein, Nucleocapsid protein, Nucleoprotein, ORF9; structural protein, SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 Nucleocapsid protein, SARS-CoV-2 N protein, SARSCoV2 Nucleoprotein, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Nucleocapsid Protein |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Recombinant SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein |
| Método de purificación | Protein A purified |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?