Learn More
ESTRIOL Antibody, Novus Biologicals™
Código de producto. 30279720 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30279720 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 30279720
Marca: Novus Biologicals NBP343293
Rabbit Polyclonal Antibody
ESTRIOL Polyclonal antibody specifically detects ESTRIOL in Nonspecies specific samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Frozen),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ESTRIOL
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 5-20 μg/mL, Immunohistochemistry-Frozen 5-20 μg/mL
Formulación PBS, pH 7.4, 50% glycerol
Alias de gen C18H24O3;Estratriol;Estriol;Oestriol;Ovestin;Ovestrion
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno OVA - Estriol
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Non-species specific
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG