missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GDF-9 Antibody (GDF9/4262), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Código de producto. 18580272 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18580272 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18580272

Marca: Novus Biologicals NBP308364AF594

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

GDF-9 Monoclonal antibody specifically detects GDF-9 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GDF-9
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon GDF9/4262
Conjugado Alexa Fluor 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen GDF9, GDF-9, growth differentiation factor 9, growth/differentiation factor 9
Especie del huésped Rat
Inmunógeno N-terminal of GDF-9, corresponding to sequence KKPLGPASFNLSEYFC. (Uniprot: O60383)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cytokine Research
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2661
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.