missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
EIF1A Monoclonal antibody specifically detects EIF1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EIF1A |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SR1285 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200, Immunoprecipitation 1:50 |
| Formulación | PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol |
| Alias de gen | eIF-1A, EIF1AP1, eIF-4C, EIF4C, eukaryotic translation initiation factor 1A, X chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, X-chromosomal, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y chromosome, eukaryotic translation initiation factor 1A, Y-chromosomal, Eukaryotic translation initiation factor 4C, FLJ45762, Putative eukaryotic translation initiation factor 1A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | A synthesized peptide derived from human EIF1A (Uniprot #: P47813) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?