missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACTH Antibody (SPM501), FITC - C-terminus, Novus Biologicals™

Código de producto. 18643119 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18643119 100 μg 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18643119

Marca: Novus Biologicals NBP254325F

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ACTH Monoclonal antibody specifically detects ACTH in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACTH
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SPM501
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, NPP, POC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) (Uniprot: P01189)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neuroscience
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5443
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.