missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
SLP-2 Monoclonal antibody specifically detects SLP-2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SLP-2 |
| Aplicaciones | ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 5D10 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50 - 1:500, Immunoprecipitation 1:500 - 1:1000 |
| Formulación | PBS, pH 7.3, 50% glycerol |
| Alias de gen | EPB72-like protein 2, HSPC108, SLP2, SLP-2stomatin-like protein 2, stomatin (EPB72)-like 2, stomatin-like 2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | stomatin(EPB72)-like 2 - (Uniprot# Q9UJZ1) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?