missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SGTA Antibody (9E10), Novus Biologicals™

Código de producto. 30279260 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30279260 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30279260

Marca: Novus Biologicals NBP343034

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SGTA Monoclonal antibody specifically detects SGTA in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SGTA
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 90000000000
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:1000 - 1:8000, ELISA, Immunohistochemistry 1:20 - 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:20 - 1:200
Formulación PBS, pH 7.3, 50% glycerol
Alias de gen alphaSGT, Alpha-SGT, protein containing three tetratricopeptide repeats, SGT1, SGThSGT, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat (TPR)-containing, alpha, small glutamine-rich tetratricopeptide repeat-containing protein alpha, UBP, Vpu-binding protein
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno small glutamine-rich tetratricopeptide repeat(TPR)-containing, alpha - (Uniprot# O43765)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6449
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.